Learn More
Buerkle™ Embouts de tube avec écrou borgne
Embout de tuyau avec écrou borgne et filetage interne.
Marque: Buerkle™ 8546-0100
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Manufactured from polypropylene
- Seal of EPDM
Spécification
Denrées alimentaires de l’UE | |
Autoclavable | |
1 in | |
Cap nut | |
Buse de tube |
25 mm nozzle | |
Polypropylène | |
20 mm | |
EPDM |