Learn More
Micronova™ Tube Brushes
Tube Brushes are made of white polypropylene and are fitted with a microfilament fiber brush head. They are suitable for cleaning around elbow fittings and in tight spaces.
Marque:  Micronova™ BRPL-1218
39.01 EUR valable jusqu'au 2025-08-24
Utilisez le code promo "24132" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 17185274
  • 41.50€ / 1 pièce
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Utilisez le code promo 24132 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Expédition estimée: 04-09-2025
Ajouter au panier
Description
Description
  • Product Type: Tube Brush
  • Material: Polypropylene
  • Color: White
  • Handle Type: Round
  • Head Type: Microfilament Fiber
  • Tip Type: Flat
  • Length: 46 cm (18 in.)
  • Sterility: Non-Sterile
  • Autoclavable: Yes
  • For Use With (Application): Cleaning
Spécification
Spécification
Tube Brush
Raideur moyenne
Polypropylene
Flat
Autoclavable
White
1.27 cm
Nettoyage
46 cm
Individually Packaged
1 oz.
Polypropylene
No
Round
Non stériles
ISO 9001 Certified Facility
0.5 in.
Reusable
18 in.
Polypropylène
1 Ea.
28.35 g