Learn More
Tryptamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tryptamine |
Point de fusion | 113.0°C to 117.0°C |
Couleur | Blanc |
Point d’ébullition | 137.0°C (0.1 mmHg) |
Point d’éclair | 185°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 50 g |
Beilstein | 22,I,636 |
Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Tryptamine