Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité transparentes Platinum™ Tryon
Click to view available options
Modèle:
Surlunettes Tryon
Tryon
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Montures ultra enveloppantes, avec une structure sportive
- Revêtement PLATINUM™
- Branches en PC / TPR co-injectées
- Plaquettes de nez réglables antiglisse
- FLEX 160° ; branches
- Le modèle OTG (au-dessus des lunettes) peut être porté sur la plupart des lunettes de correction et possède des branches extensibles
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 166 ft. CE |
Type de lentille | 2,2 mm, courbe 8 |
Revêtement de la lentille | Revêtement Platinum™ |
Teinte de la lentille | Transparent |
Type de produit | Lunettes de sécurité |
À utiliser avec (application) | Travail continu, résistantes aux particules fines et à la buée, adaptées aux environnements à températures extrêmement chaudes et froides |
Couleur de la monture | Noir, bleu |
Comprend | Sangle réglable en nylon de 15 mm et pont réglable anti-glisse |
Modèle | Tryon |
Style des branches | Branches en PC / TPR co-injectées FLEX 160° |
Afficher plus |