Learn More
Tropone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11350064
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 539-80-0 | C7H6O | 106.124 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 539-80-0
Formule moléculaire C7H6O
Poids moléculaire (g/mol) 106.124
Numéro MDL MFCD00014331
Clé InChI QVWDCTQRORVHHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tropone, 2,4,6-cycloheptatrien-1-one, tropon, unii-co48x7sufh, co48x7sufh, cycloheptatrienone, 1-cyclohepta-2,4,6-trienone, 2,4,6-cycloheptatriene-1-one
CID PubChem 10881
Nom IUPAC cyclohepta-2,4,6-trien-1-un
SMILES C1=CC=CC(=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tropone
Densité 1.094
Point d’ébullition 91°C to 92°C (4 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.615
Quantité 1 g
Beilstein 1902335
Poids de la formule 106.12
Pourcentage de pureté 97%