Learn More
Thermo Scientific™ Tampon-2 de lyse Triton™ X-100, pH 8,0
33.60€ - 52.10€
Spécification
Format | Liquide |
---|---|
Type de produit | Cell Lysis Reagent |
pH | 8 |
Contenu et stockage | 2° to 8°C |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Liquide | |
Cell Lysis Reagent | |
8 | |
2° to 8°C |