Learn More
Borate de tris(triméthylsilyl), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10539203 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Aantal:
25 g
100 g
Verpakking:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4325-85-3 | C9H27BO3Si3 | 278.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4325-85-3
Moleculaire formule C9H27BO3Si3
Molecular Weight (g/mol) 278.38
MDL-nummer MFCD00051588
InChI Key YZYKZHPNRDIPFA-UHFFFAOYSA-N
Synoniem tris trimethylsilyl borate, tris trimethylsiloxy boron, silanol, trimethyl-, triester with boric acid h3bo3, tritrimethylsilyl borate, borane, tris trimethylsiloxy, silanol, 1,1,1-trimethyl-, 1,1',1-triester with boric acid h3bo3, acmc-209jtk, tris trimethylsiloxy borane, boric acid, 3tms derivative
PubChem CID 78020
IUPAC Name borate de tris(triméthylsilyle)
SMILES B(O[Si](C)(C)C)(O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Spécification
Chemische naam of materiaal Tris(trimethylsilyl) borate
Kleur Incolore
Dichtheid 0.8340g/mL
Kookpunt 183°C to 185°C
Vlampunt 42°C
Infraroodspectrum Authentique
Verpakking Flacon en verre
Lineaire formule B[OSi(CH3)3]
Brekingsindex 1.3850 to 1.387
Aantal 25 g
Soortelijk gewicht 0.834
Formulegewicht 278.38
Percent Purity ≥97.0%
Fysische vorm Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(trimethylsilyl) borate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.