Learn More
Tris(triméthylsilyl)amine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1586-73-8 | C9H27NSi3 | 233.58 g/mol
45.95€ - 137.00€
Identifiants chimiques
CAS 1586-73-8
Moleculaire formule C9H27NSi3
Molecular Weight (g/mol) 233.58
MDL-nummer MFCD00047990
InChI Key PEGHITPVRNZWSI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74110
IUPAC Name [[bis(triméthylsilyl)amino]-diméthylsilyl]méthane
SMILES C[Si](C)(C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Aantal Verpakking Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Aantal Verpakking Prix Quantité et disponibilité  
10311903
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
378770050
5 g Flacon en verre
45.95€
5g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10518283
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
378770250
25 g Flacon en verre
137.00€
25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1586-73-8
233.58
PEGHITPVRNZWSI-UHFFFAOYSA-N
[[bis(triméthylsilyl)amino]-diméthylsilyl]méthane
C9H27NSi3
MFCD00047990
74110
C[Si](C)(C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Spécification
Tris(trimethylsilyl)amine
67°C to 69°C
72°C (10.0 mmHg)
98.5% min. (GC)
N(Si(CH3)3)3
tris trimethylsilyl amine, amine, tris trimethylsilyl, silanamine, 1,1,1-trimethyl-n,n-bis trimethylsilyl, silanamine,1,1,1-trimethyl-n,n-bis trimethylsilyl, nitrilotris trimethylsilane, ch3 3si 3n, n,n,n-tris trimethylsilyl amine #, bis trimethylsilyl amino-dimethylsilyl methane
PEGHITPVRNZWSI-UHFFFAOYSA-N
[[bis(triméthylsilyl)amino]-diméthylsilyl]méthane
74110
99%
1586-73-8
Incolore
Authentique
C9H27NSi3
MFCD00047990
Solubility in water: insoluble
C[Si](C)(C)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
233.58
233.58
Cristalline
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif par inhalation.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 216-445-