Learn More
Tris[n,n-bis(triméthylsilyl)amide]erbium(III), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionnés sous Argon
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tris[N,N-bis (trimethylsilyl)amide]erbium (III) |
Point de fusion | 166°C |
Couleur | Rose |
Formule linéaire | [[(CH3)3Si]2N]3Er |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN3396 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Poids de la formule | 648.41 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Forme physique | Poudre |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur