Learn More
Tris-HCl, solution 1 M, pH 8,0, qualité biologie moléculaire, ultra-pur, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1185-53-1 | C4H12ClNO3 | 157.594 g/mol
39.10€ - 76.65€
Identifiants chimiques
CAS 1185-53-1
Formule moléculaire C4H12ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 157.594
Clé InChI QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 93573
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
SMILES C(C(CO)(CO)N)O.Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15893661
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific
J22638.AE
100 mL Flacon Nalgene
39.10€
100mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15835398
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific
J22638.AP
500 mL Flacon Nalgene
60.70€
500mL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15855478
SDS Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific
J22638.K2
1 L Flacon Nalgene
76.65€
1L
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Descripción
Descripción
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
1185-53-1
157.594
93573
C(C(CO)(CO)N)O.Cl
C4H12ClNO3
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
Especificaciones
Tris-HCl
1M
Solution
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol ; chlorhydrate
93573
Biologie moléculaire
1185-53-1
8
C4H12ClNO3
C(C(CO)(CO)N)O.Cl
157.594
157.6
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado