Learn More
Tris-Glycine-SDS, 10 X de poudre (électrophorèse), Fisher BioReagents
Click to view available options
Quantité:
1 Pk.
Conditionnement:
1 pièce
Description
La Tris-Glycine-SDS est couramment utilisée comme tampon dans la SDS-PAGE des protéines.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tris-Glycine-SDS |
Note relative au nom | 10X Powder |
CAS | 77-86-1, 56-40-6, 151-21-3 |
Couleur | Blanc |
Forme physique | Solide |
Quantité | 1 Pk. |
Conditionnement | Emballage en aluminium |
Protéase | Protease free |
Qualité | Électrophorèse |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Tris Glycine SDS 10X Powder
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.