Learn More
Tampon TRIS-CAPS, 10X, Thermo Scientific™
Pour le transfert de tampon
55.65€ - 101.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Buffer
Concentration 10X
À utiliser avec (application) Pour le transfert de tampon
Forme physique Liquide
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15413949
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61339.AP
500 mL Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
15423949
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61339.K2
1 L Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Buffer
10X
Pour le transfert de tampon
Liquide
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Recommended Storage : Température ambiante