Learn More
Chlorhydrate de tris(2-carboxyéthyl)phosphine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-209189 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 51805-45-9 | C9H12O6P | 247.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51805-45-9
Formule moléculaire C9H12O6P
Poids moléculaire (g/mol) 247.16
Numéro MDL MFCD00145469
Clé InChI PZBFGYYEXUXCOF-UHFFFAOYSA-K
Synonyme tris 2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tcep hcl, tcep hydrochloride, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoic acid hydrochloride, tcep, unii-h49aam893k, tris carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris-2-carboxyethyl phosphine hydrochloride, tris 2-carboxyethyl phosphine hcl, 3,3',3-phosphinetriyltripropanoicacidhydrochloride
CID PubChem 2734570
Nom IUPAC 3-[bis(2-carboxyéthyl)phosphanyl]acide propanoïque ; chlorhydrate
SMILES [O-]C(=O)CCP(CCC([O-])=O)CCC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Beilstein 04, IV, 3441
Merck Index 15, 9222
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 286.65
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.