Learn More
Thermo Scientific Chemicals TRIS, Solution tampon 0,5 M, pH 8,8
Product Code. 15483779
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 mL
1 L
CAS: 77-86-1 | C4H11NO3 | 121.136 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 77-86-1
Formule moléculaire C4H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 121.136
Numéro MDL MFCD00004679
Clé InChI LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6503
ChEBI CHEBI:9754
Nom IUPAC 2-amino-2-(hydroxyméthyl)propane-1,3-diol
SMILES C(C(CO)(CO)N)O
Specifications
Nom chimique ou matériau TRIS buffer soln.
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 8.8
Forme physique Liquide
Quantité 1 L