Learn More
2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acétate de triméthylsilyl, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15447625
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate is an fluoroalkylation agent, reactant for preparation of difluorocyclopropenes, preparation of difluorocarbene reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le triméthylsilyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acétate est un agent de fluoroalkylation, réactif pour la préparation de difluorocarbones-propènes, la préparation de réactifs difluorocarbènes.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 120801-75-4
Formule moléculaire C5H9F3O4SSi
Poids moléculaire (g/mol) 250.26
Numéro MDL MFCD02093343
Clé InChI XHVSCKNABCCCAC-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2778022
Nom IUPAC 2,2-difluoro-2-fluorosulfonylacétate de triméthylsilyle
SMILES C[Si](C)(C)OC(=O)C(F)(F)S(F)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate
Densité 1.27
Point d’ébullition 156°C
Point d’éclair 26°C (79°F)
Indice de réfraction 1.367
Quantité 1 g
Numéro UN UN2920
Synonyme trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-fluorosulfonyl acetate, trimethylsilyl 2-fluorosulfonyl difluoroacetate, trimethylsilyl2-fluorosulphonyl difluoroacetate, trimethylsilyl fluorosulfonyldifluoroacetate, trimethylsilyl difluoro fluorosulfonyl acetate, trimethylsilyl 2-fluorosulphonyl difluoroacetate, 2,2-difluoro-2-fluorosulfonyl acetic acid trimethylsilyl ester, pubchem22642, g00021-watson-int, acmc-1c7yr
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 250.27
Pourcentage de pureté 94%
Afficher plus Afficher moins
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche