Learn More
2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acétate de triméthylsilyl, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate is an fluoroalkylation agent, reactant for preparation of difluorocyclopropenes, preparation of difluorocarbene reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le triméthylsilyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acétate est un agent de fluoroalkylation, réactif pour la préparation de difluorocarbones-propènes, la préparation de réactifs difluorocarbènes.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-(fluorosulfonyl)acetate |
Densité | 1.27 |
Point d’ébullition | 156°C |
Point d’éclair | 26°C (79°F) |
Indice de réfraction | 1.367 |
Quantité | 5 g |
Numéro UN | UN2920 |
Synonyme | trimethylsilyl 2,2-difluoro-2-fluorosulfonyl acetate, trimethylsilyl 2-fluorosulfonyl difluoroacetate, trimethylsilyl2-fluorosulphonyl difluoroacetate, trimethylsilyl fluorosulfonyldifluoroacetate, trimethylsilyl difluoro fluorosulfonyl acetate, trimethylsilyl 2-fluorosulphonyl difluoroacetate, 2,2-difluoro-2-fluorosulfonyl acetic acid trimethylsilyl ester, pubchem22642, g00021-watson-int, acmc-1c7yr |
Informations sur la solubilité | Reacts with water. |
Poids de la formule | 250.27 |
Afficher plus |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.