Learn More
TRIM44 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène TRIM44
Concentration 0.27 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16858643
Afficher les documents
Proteintech
11511-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16848643
Afficher les documents
Proteintech
11511-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This is a rabbit polyclonal antibody raised against full length of human TRIM44.
May play a role in the process of differentiation and maturation of neuronal cells. May regulate the activity of TRIM17.
Spécification
Spécification
TRIM44
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q6QA27, Q96DX7, Q9QXA7
362172, 54765, 80985
TRIM44 Fusion Protein Ag2070
Primary
-20°C
TRIM44
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
DIPB, HSA249128, MC7, Protein DIPB, TRIM44, tripartite motif containing 44
Trim44
IgG
Antigen Affinity Chromatography