Learn More
TRIM37 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.84€ - 351.27€
Spécification
Antigène | TRIM37 |
---|---|
Concentration | 650 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
30233251
|
Proteintech
13037-1-AP-20UL |
20 μL |
129.84€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
30235718
|
Proteintech
13037-1-AP-150UL |
150 μL |
351.27€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The TRIM37 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human TRIM37. This antibody recognizes human, mouse antigen. The TRIM37 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF/ICC, IP, ELISA analysis.Spécification
TRIM37 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, ELISA | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
KIAA0898; MUL; POB1; TEF3 | |
IgG | |
Antigen affinity purification | |
Polyclonal Antibody |
650 μg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
4591 | |
Recombinant Protein | |
Primary | |
Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |