Learn More
(Trifluorométhyl)triméthylsilane, solution 0,5 M dans le THF, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | (Trifluoromethyl)trimethylsilane |
Note relative au nom | 0.5M solution in THF |
% min. CAS | 7.15, 91.26 |
% max. CAS | 8.74, 92.85 |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.8950g/mL |
Point d’ébullition | 40.0°C |
Point d’éclair | -20°C |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | (CH3)3SiCF3 |
Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- (Trifluoromethyl)trimethylsilane, 0.5M solution in THF
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.