Learn More
Acide trifluoroacétique, grade HPLC, + de 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11455440
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
4 x 100 mL
4 x 500 mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114.02 g/mol
La combinaison de propriétés comme la solubilité dans la plupart des solvants, la volatilité, la propriété catalytique et une forte acidité avec une nature non oxydante en fait un réactif largement utilisé dans la synthèse organique. L’acide trifluoroacétique est un élément important de la synthèse des composés pharmaceutiques, agrochimiques et céramiques. Il est précurseur de nombreux composés fluorés et largement utilisé dans la synthèse de peptides et d’autres transformations organiques impliquant la déprotection du groupe t-BOC. Il est utilisé comme agent d’appariement d’ions dans la chromatographie en phase liquide, comme solvant dans la spectroscopie RMN et comme étalon dans la spectrométrie de masse.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 76-05-1
Formule moléculaire C2HF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 114.02
Numéro MDL MFCD00004169
Clé InChI DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
CID PubChem 6422
ChEBI CHEBI:45892
Nom IUPAC Acide 2,2,2-trifluoroacétique
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Trifluoroacetic Acid
Note relative au nom Water 0.1%
Point de fusion -15°C
Point d’ébullition 72°C to 73°C
Couleur Incolore
Plage de pourcentage du dosage >99.5%
Numéro UN 2699
Beilstein 742035
Informations sur la solubilité Miscible with water,ether,acetone,ethanol,benzene,hexane and carbon tetrachloride.
Poids de la formule 114.02
Qualité HPLC
Densité 1.48 g/cm3 at 20°C
Quantité 4 x 100 mL
Odeur Pungent
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.284
Sensibilité Hygroscopic
Tension de vapeur 8mm Hg at 20°C