Learn More
Bromure de triéthylétain
124.00€
Identifiants chimiques
CAS 2767-54-6
Formule moléculaire C6H17BrSn
Poids moléculaire (g/mol) 287.82
Numéro MDL MFCD00000052
Clé InChI MXGZXTQIURJKMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethyltin bromide, stannane, bromotriethyl, triethyl tin bromide, triethylstannium bromide, tin, triethyl-, bromide, unii-uop17166kc, triethylstannyl bromide, bromo triethyl stannane, stannane,bromotriethyl, acmc-1cl7y
CID PubChem 17701
Nom IUPAC bromo(triéthyl)stannane
SMILES Br.CC[SnH](CC)CC
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11384819
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
071135.03
1 g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
2767-54-6
287.82
MXGZXTQIURJKMF-UHFFFAOYSA-N
17701
Br.CC[SnH](CC)CC
C6H17BrSn
MFCD00000052
triethyltin bromide, stannane, bromotriethyl, triethyl tin bromide, triethylstannium bromide, tin, triethyl-, bromide, unii-uop17166kc, triethylstannyl bromide, bromo triethyl stannane, stannane,bromotriethyl, acmc-1cl7y
bromo(triéthyl)stannane
Spécification
Triethyltin bromide
-13.5°C
223°C to 225°C
C6H17BrSn
MFCD00000052
Moisture sensitive
MXGZXTQIURJKMF-UHFFFAOYSA-N
bromo(triéthyl)stannane
17701
Liquide
2767-54-6
1.63 g/mL
99°C (210°F)
1.52
UN2788
triethyltin bromide, stannane, bromotriethyl, triethyl tin bromide, triethylstannium bromide, tin, triethyl-, bromide, unii-uop17166kc, triethylstannyl bromide, bromo triethyl stannane, stannane,bromotriethyl, acmc-1cl7y
Br.CC[SnH](CC)CC
287.82
285.79
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
H300-H310-H330
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
P260-P262-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P350-P304+P340-P310-P330-P361-P363-P501c
H300+H310+H330
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ORGANOTIN COMPOUNDS, LIQUID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 220-443-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante