Learn More
Triethylene Glycol Dimethyl Ether, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Code produit. p-7120893 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112-49-2
Formule moléculaire C8H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 178.228
Numéro MDL MFCD00008504
Clé InChI YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triglyme, triethylene glycol dimethyl ether, 2,5,8,11-tetraoxadodecane, 1,2-bis 2-methoxyethoxy ethane, glyme 4, ansul ether 161, glyme-3, tegdime, tegdme, unii-32yxg88kk0
CID PubChem 8189
ChEBI CHEBI:44842
Nom IUPAC 1-methoxy-2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethane
SMILES COCCOCCOCCOC
Spécification
Nom chimique ou matériau Triethylene glycol dimethyl ether
Point de fusion -45°C
Densité 0.986g/mL at 25°C
Point d’ébullition 216°C
Point d’éclair 113°C (235.4°F)
Température d’allumage 375°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3O(CH2CH2O)3CH3
Quantité 250 g
Numéro UN NONH for all modes of transport
Beilstein 1700630
Densité de vapeur >4.7 (vs air)
Poids de la formule 178.23g/mol
Pourcentage de pureté 0.99