Learn More
Triéthanolamine, AR certifié pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10468610 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Identifiants chimiques
CAS 102-71-6
Formule moléculaire C6H15NO3
Poids moléculaire (g/mol) 149.19
Numéro MDL 2855
Clé InChI GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
CID PubChem 7618
ChEBI CHEBI:28621
Nom IUPAC 2-[bis(2-hydroxyéthyl)amino]éthanol
SMILES C(CO)N(CCO)CCO
Spécification
Point de fusion 21°C
Couleur Jaune
pH 10.5
Point d’ébullition 360°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 L
Densité de vapeur 5.14
Poids de la formule 149.19g/mol
Tension de vapeur <0.01mmHg at 20°C
Forme physique Liquid Viscous liquid