Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tricine, solution tampon de 0,5M, pH 8,0
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tricine buffer soln. |
Couleur | Incolore |
Concentration | 0.5 M |
pH | 8.0 |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 250 mL |