Learn More
Tricine, 0.5M buffer soln., pH 7.5, Thermo Scientific™
59.30€ - 93.90€
Chemical Identifiers
CAS 5704-04-1
Molecular Formula C6H13NO5
Molecular Weight (g/mol) 179.17
MDL Number MFCD00004277
InChI Key SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC Name 2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]acetic acid
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Quantity Preis Menge & Verfügbarkeit  
15464999
Sicherheitsdatenblatt (SDS) missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62672.AE
100 mL
59.30€
100mL
15474999
Sicherheitsdatenblatt (SDS) missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62672.AK
250 mL
93.90€
250mL
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
5704-04-1
179.17
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:39063
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
C6H13NO5
MFCD00004277
79784
2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]acetic acid
Spezifikation
5704-04-1
0.5 M
Liquid
MFCD00004277
C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
179.17
CHEBI:39063
Colorless
7.5
C6H13NO5
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
2-[[1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]acetic acid
79784
Tricine buffer soln.
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
H335
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Keep cold
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt