Learn More
Acide trichloroisocyanurique, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7027276
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 87-90-1 | C3Cl3N3O3 | 232.40 g/mol
Trichloroisocyanuric acid was used as a disinfection reagent in the transformation of benzophenone-3 in chlorinated water. It was also used in the synthesis of 2-halomethylene-3-oxoketoximes. It is used as a bleaching agent in the textile industry, a reagent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide trichloroisocyanurique a été utilisé comme réactif de désinfection pour la transformation de la benzophénone-3 dans l’eau chlorée. Il a également été utilisé dans la synthèse de 2-halométhylène-3-oxoketoximes. Il est utilisé comme agent de blanchiment dans l’industrie textile, un réactif dans la synthèse organique.
Solubilité
Soluble dans le chlorocarbone, l’acétonitrile, l’acétone, l’eau (12 g/L).
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’abri des agents réducteurs, des acides, des bases, des substances inflammables, des matières organiques, de la lumière, de l’eau / de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 87-90-1
Formule moléculaire C3Cl3N3O3
Poids moléculaire (g/mol) 232.40
Numéro MDL MFCD00006553
Clé InChI YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloroisocyanuric acid, symclosene, trichlorocyanuric acid, symclosen, isocyanuric chloride, fichlor 91, trichloro-s-triazinetrione, trichloroisocyanic acid, fi clor 91, chloreal
CID PubChem 6909
ChEBI CHEBI:33015
SMILES ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Trichloroisocyanuric acid
Point de fusion ∼245°C (decomposition)
Densité 2.07
pH 3
Point d’éclair >250°C (482°F)
Odeur Pungent
Quantité 100 g
Numéro UN UN2468
Beilstein 202022
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,9641
Informations sur la solubilité Soluble in chlorocarbon,acetonitrile,acetone,water (12g/L).
Nom IUPAC trichloro-1,3,5-triazinane-2,4,6-trione
Poids de la formule 232.41
Pourcentage de pureté ≥90%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trichloroisocyanuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Symclosene