Learn More
Chlorure de tribenzylétain, Thermo Scientific™
Code produit. 11374869
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3151-41-5
Formule moléculaire C21H21ClSn
Poids moléculaire (g/mol) 427.559
Numéro MDL MFCD00014431
Clé InChI PUFMEHZUXSPPAM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tribenzyltin chloride, tribenzylchlorotin, chlorotribenzyltin, stannane, chlorotribenzyl, chlorid tribenzylcinicity, stannane, tribenzylchloro, chlorotribenzylstannane, tribenzylstannium chloride, tin, tribenzyl-, chloride, stannane, chlorotris phenylmethyl
CID PubChem 18470
Nom IUPAC tribenzyl(chloro)stannane
SMILES C1=CC=C(C=C1)C[Sn](CC2=CC=CC=C2)(CC3=CC=CC=C3)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tribenzyltin chloride
Point de fusion 143°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3146
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 427.54
Forme physique Poudre