Learn More
Spectrum™ Kits de taille d’essai pour tubulure à membrane de dialyse CE biologique (1 mètre)
Idéal pour les petites applications de dialyse critiques nécessitant la sélectivité et la rétention plus concises fournies par la membrane en ester de cellulose (CE) de qualité biotechnologique que celles en RC standard
Marque:  Spectrum™ 131486T
174.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11510980
  • 272.00€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Includes:
  • 1 m de rouleau de tubulure de dialyse en CE de qualité biotechnologique (16 mm de largeur plate)
  • 2 Bouchons de tubulure universels
  • 5 aiguilles d’ouverture de tubulure
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Idéal pour les petites applications de dialyse critiques nécessitant la sélectivité et la rétention plus concises fournies par la membrane en ester de cellulose (CE) Biotech que celles en RC de qualité standard
Les kits sont parfaits pour comparer les performances de seuil de rétention des molécules de la membrane afin d’optimiser la séparation ou la purification. Fournit une longueur de 1 m de tubulure à membrane en CE de qualité biotechnologique (16 mm de largeur plate), une paire de bouchons de tubulure universels et 5 aiguilles pour l’ouverture de la tubulure à membrane. La tubulure est emballée à l’état humide dans un conservateur d’azoture de sodium à 0,05 % qui se rince facilement à l’eau. Neuf seuils de rétention des molécules différents disponibles : 0,1 à 0,5 kDa, 0,5 à 1,0 kDa, 3,5 à 5 kDa, 8 à 10 kDa, 20 kDa, 50 kDa, 100 kDa, 300 kDa, et 1000 kDa.
  • Porosité contrôlée de façon rigide pour de meilleures sélectivité et séparations que pour le grade RC
  • 9 seuils de rétention des molécules disponibles allant de 100 à 1 000 000 daltons
  • Ultrapure, pas d’impuretés de métaux lourds ou de sulfures
  • Faible liaison protéique
  • Aucune élimination, aucun nettoyage ou prétraitement de la glycérine n’est nécessaire
Spécification
Spécification
Kit d’essai de dialyse
10 mm
Tubulure de membrane de dialyse Biotech de qualité CE de 1 m, 2 bouchons universels, 5 prises d’ouverture
Idéal pour les petites applications de dialyse critiques
1 000 kd
0,39 in
Pièce