Learn More
Citrate de tri-sodium dihydraté, BAKER, J.T. Baker™
Code produit. 10675232
Click to view available options
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Conforme aux spécifications du réactif pour les tests de monographies de monographies de pharmacopée eur.
Spécification
Point de fusion 150°C
CAS 6132-04-3
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 100.5%
Formule moléculaire C6H9Na3O9
Numéro MDL MFCD00150031
Synonyme Sodium Citrate, Dihydrate , Citric acid trisodium salt dihydrate , Sodium Citrate Dihydrate , Sodium citrate tribasic dihydrate
Clé InChI NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
SMILES O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Nom IUPAC 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate trisodique dihydraté
Poids moléculaire (g/mol) 294.10
Identification Passes Test
Conditionnement Flacon en verre pour solides
Densité 1.76 g/cm³ (20°C)