Learn More
Chlorure de tri-n-propylétain, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11394809
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2279-76-7 | C9H21ClSn | 283.427 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2279-76-7
Formule moléculaire C9H21ClSn
Poids moléculaire (g/mol) 283.427
Numéro MDL MFCD00013610
Clé InChI FVFLIQMADUVDSP-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tri-n-propyltin chloride, tripropyltin chloride, stannane, chlorotripropyl, tripropylstannium chloride, tin, tripropyl-, chloride, unii-7iq49g05u7, chloro tripropyl stannane, tri-n-propyl tin chloride, chlorotripropyl stannane, tri-n-propyltinchloride
CID PubChem 16784
Nom IUPAC chloro(tripropyl)stannane
SMILES CCC[Sn](CCC)(CCC)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-propyltin chloride
Point de fusion -23.5°C
Densité 1.2678 g/mL at 28°C
Point d’ébullition 123°C (13 mmHg)
Indice de réfraction 1.491
Quantité 1 g
Numéro UN UN2788
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 283.41
Forme physique Liquide