Learn More
Bromure de tri-n-butylétain, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tri-n-butyltin bromide |
Densité | 1.338 g/mL |
Point d’ébullition | 163°C (12 mmHg) |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Indice de réfraction | 1.507 |
Quantité | 1 g |
Numéro UN | UN2788 |
Sensibilité | Moisture sensitive |
Poids de la formule | 369.96 |
Pourcentage de pureté | 95% |
Afficher plus |