Learn More
Bromure de tri-n-butylétain, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11324869
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1461-23-0
Formule moléculaire C12H27BrSn
Poids moléculaire (g/mol) 369.962
Numéro MDL MFCD00010660
Clé InChI FVRKTAOFDKFAMI-UHFFFAOYSA-M
Synonyme tributyltin bromide, tri-n-butyltin bromide, bromotributyltin, stannane, tributylbromo, tri-n-butylbromotin, tributyltinbromide, bu3snbr, bromo tributyl stannane, acmc-20ajf5, tri-n-butyl tin bromide
CID PubChem 305767
Nom IUPAC bromo(tributyl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Tri-n-butyltin bromide
Densité 1.338 g/mL
Point d’ébullition 163°C (12 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.507
Quantité 5 g
Numéro UN UN2788
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 369.96
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide