Learn More
Bromure de tri-n-butylétain, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Aantal:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Chemische naam of materiaal | Tri-n-butyltin bromide |
Dichtheid | 1.338 g/mL |
Kookpunt | 163°C (12 mmHg) |
Vlampunt | >110°C (230°F) |
Brekingsindex | 1.507 |
Aantal | 1 g |
VN-nummer | UN2788 |
Gevoeligheid | Moisture sensitive |
Formulegewicht | 369.96 |
Percent Purity | 95% |
Afficher plus |