Learn More
Tri-n-butyle(1-propényl)étain, cis + trans, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tri-n-butyl(1-propenyl)tin |
Note relative au nom | Cis + Trans |
Point d’ébullition | 77°C to 78°C (0.25 mmHg) |
Quantité | 250 mg |
Numéro UN | UN2788 |
Beilstein | 4176362 |
Poids de la formule | 331.13 |
Pourcentage de pureté | 94% |