Learn More
Fisherbrand™ Plateau de matériaux à risque radiologique
Disponibles sous forme de plateaux à usage général, pour matières présentant un risque biologique et pour une protection contre les radiations, les plateaux de rétention offrent une zone de travail réutilisable avec l’avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger le plan de travail de laboratoire.
Marque: Fisherbrand™ CSR-TY4
Description
- Disponibles en différents formats pour un usage général ou l’utilisation de matières présentant un risque biologique ou de radiation
- Les plateaux de rétention fournissent une zone de travail réutilisable avec l’avantage supplémentaire de confiner les déversements en toute sécurité et de protéger la paillasse de laboratoire
- Tous les plateaux sont fournis à l’achat avec un revêtement gratuit
- D’autres revêtements en APET respectueux de l’environnement sont fournis dans des boîtes de 25
Spécification
68 x 54 cm | |
68 cm | |
Plateau de dangers radiologiques | |
Rectangulaires |
Jaune | |
Plastique | |
54 cm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.