Learn More
TRAPPC9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Zebrafish, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 16014-1-AP-20UL
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16875454
  • 136.48CHF / 20µL
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 23-07-2025
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
NIBP is a 1246 amino acid intracellular regulatory protein. Reports suggest that NIBP physically interacts with NIK, IKK (beta), but not IKK (alpha) or IKK (gamma) and thus acts as a novel enhancer of cytokine-induced NF-(kappa) B signaling pathway. Due to its neuronal expression NIBP is considered as a potential target for modulating the NF-(kappa) B signaling cascade in neuronal pathologies dependent upon abnormal activation of this pathway. NIBP is mainly expressed in brain, muscle, heart, and kidney.
Specifica
Specifica
TRAPPC9
Polyclonal
Unconjugated
TRAPPC9
IBP, IKBKBBP, KIAA1882, NIBP, NIK and IKBKB binding protein, T1, TRAPPC9, TRS120, Tularik gene 1 protein
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
100334971, 315059, 76510, 83696
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q3U0M1, Q96Q05
Trappc9
TRAPPC9 Fusion Protein Ag8791
20 μL
Primary
Mouse, Human, Rat, Zebrafish
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato