Learn More
enQuireBio™ siARN du régulateur Bcl-2 d’apoptose chez l’humain et la souris TranslationBlocker
Bloque la transcription et la traduction du régulateur d’apoptose humaine et de souris Bcl2-
250.00€ - 369.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_000648
Lignées cellulaires testées Hct116 Colorectal Carcinoma Cells.
Contenu et stockage Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
Symbole de gène(s) BCL2
Identification génétique (Entrez) 596
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16079161
Afficher les documents
enQuireBio™
QX10-2nmol
2 nmol Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
16069161
Afficher les documents
enQuireBio™
QX10-10nmol
10 nmol Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Spécification
Spécification
NP_000648
Store Lyophilized siRNA duplex at 4°C. Reconsituted product may be stored at -20°C for up to 1 month.
596
Bcl-2, PPP1R50
Lyophilized
Hct116 Colorectal Carcinoma Cells.
BCL2
ARNsi
Human, Mouse
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : This product is guaranteed to work for a period of two years when stored at -70°C or colder, and one year when aliquoted and stored at -20°C.