Learn More
trans-Diaminedichloroplatine(II), Pt 64,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11375978
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 14913-33-8 | Cl2H6N2Pt | 300.05 g/mol
trans-Diamminedichloroplatinum(II) acts as a reversible RNA-protein cross-linking agent. It is also used in plating baths. It reacts with DNA after hydrolysis to get both intra and interstrand crosslinks. These crosslinks appear to impair replication and transcription of DNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14913-33-8
Formule moléculaire Cl2H6N2Pt
Poids moléculaire (g/mol) 300.05
Numéro MDL MFCD00011623
Clé InChI LXZZYRPGZAFOLE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme trans-dichlorodiamineplatinum ii, azane; dichloroplatinum, h6cl2n2pt, ia call, ddp-h, platinol tn, cl.2h3n.pt, platinum ii chloride diamine, spectrum1502107, cisplatin jp17/usp/inn
CID PubChem 5702198
ChEBI CHEBI:27899
Nom IUPAC azane ; dichloroplatine
SMILES N.N.Cl[Pt]Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Diamminedichloroplatinum(II)
Point de fusion 340°C (dec.)
Couleur Jaune
Forme physique Cristalline
Quantité 0.25 g
Formule linéaire PtCl2(NH3)2
Informations sur la solubilité Soluble in dimethylsulfoxide and dimethylformamide. Slightly soluble in water.
Poids de la formule 300.06
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 64.5% min.
Odeur Odorless