Learn More
Acide trans-cinnamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10073613
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-10-3
Formule moléculaire C9H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 148.161
Numéro MDL MFCD00004369
Clé InChI WBYWAXJHAXSJNI-VOTSOKGWSA-N
Synonyme cinnamic acid, trans-cinnamic acid, e-cinnamic acid, 3-phenylacrylic acid, trans-3-phenylacrylic acid, zimtsaeure, 2e-3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylprop-2-enoic acid, 3-phenylpropenoic acid
CID PubChem 444539
ChEBI CHEBI:35697
Nom IUPAC Acide (E)-3-phénylprop-2-énoïque
SMILES C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-Cinnamic acid
Note relative au nom 98+%
Point de fusion 131,0°C à 136,0°C
Point d’ébullition 300,0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Formule linéaire C6H5CH=CHCO2H
Beilstein 09, 573
Merck Index 14, 2299
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau :0,4 g/l dans l’eau (20°C).Autres solubilités : soluble dans l’acide acétique glacial, 1 g/6 ml d’alcool - 1 g/5 ml de méthanol, 1 g/12 ml de chloroforme, soluble dans le benzène, l’éther, l’acétone, les huiles et le disulfure de carbone
Poids de la formule 148.16
Pourcentage de pureté ≥98%
Densité 1,2480 g/ml
Quantité 2,5kg
Point d’éclair >100°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Récipient en plastique
Forme physique Poudre cristalline
Gravité spécifique 1,248
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-Cinnamic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.