Learn More
Chlorhydrate de trans-4-aminocyclohexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11446057
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50910-54-8
Formule moléculaire C6H14ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 151.63
Numéro MDL MFCD00012566,MFCD07366531,MFCD06410647
Clé InChI RKTQEVMZBCBOSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hydrochloride, 4-aminocyclohexanol hydrochloride, cis-4-aminocyclohexanol hcl, 4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cis-4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 4-amino-cyclohexanol hydrochloride, 1r,4r-4-aminocyclohexan-1-ol hydrochloride, cyclohexanol, 4-amino-, hydrochloride, trans-4-aminocyclohexanol hcl
CID PubChem 522619
Nom IUPAC 4-Aminocyclohexan-1-ol ; Chlorhydrate
SMILES Cl.NC1CCC(O)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-4-Aminocyclohexanol hydrochloride
Point de fusion 225°C to 230°C
Quantité 100 g
Beilstein 3909294
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 151.64
Pourcentage de pureté 97%