Learn More
Chloridrate de trans-2-phénylcyclopropylamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10624992
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 1986-47-6 | C9H11N·HCl | 169.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1986-47-6
Formule moléculaire C9H11N·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 169.66
Numéro MDL MFCD00063602
Clé InChI ZPEFMSTTZXJOTM-VTLYIQCISA-N
Synonyme tranylcypromine hydrochloride, trans-2-phenylcyclopropanamine hydrochloride, trans-2-phenylcyclopropylamine hydrochloride, 1r,2s-2-phenyl-cyclopropylamine hydrochloride, 1r,2s-2-phenylcyclopropan-1-amine hydrochloride, tranylcypromine hcl, 1r,2s-2-phenylcyclopropanamine hydrochloride, trans-2-phenyl-cyclopropylamine hydrochloride, dsstox_cid_27761, dsstox_rid_82538
CID PubChem 12345947
Nom IUPAC (1R,2R)-2-phénylcyclopropan-1-amine ; Chlorhydrate
SMILES C1C(C1N)C2=CC=CC=C2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
Point de fusion 162°C to 169°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5C3H4NH2·HCl
Quantité 1 g
Beilstein 12, III, 2797
Merck Index 14, 9573
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ethyl acetate,diethyl ether
Poids de la formule 169.66
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • trans-2-Phenylcyclopropylamine hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.