Learn More
trans-2,5-Diméthylpipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11406386
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 2815-34-1 | C6H14N2 | 114.192 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2815-34-1
Formule moléculaire C6H14N2
Poids moléculaire (g/mol) 114.192
Numéro MDL MFCD00070516
Clé InChI NSMWYRLQHIXVAP-OLQVQODUSA-N
Synonyme trans-2,5-dimethylpiperazine, 2r,5s-2,5-dimethylpiperazine, 2s,5r-2,5-dimethylpiperazine, 2s,5r-2,5-dimethyl-piperazine, piperazine, 2,5-dimethyl-, 2r,5s-rel, 2r,5s-2,5-dimethylpiperazin, piperazine, 2,5-dimethyl-, trans, 2r,5s-2,5-dimethyl-piperazine, pubchem15878, 2,5-dimethylpiperazine #
CID PubChem 220672
Nom IUPAC (2R,5S)-2,5-diméthylpipérazine
SMILES CC1CNC(CN1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2,5-Dimethylpiperazine
Point de fusion 115°C to 119°C
Point d’ébullition 162°C to 165°C
Point d’éclair 58°C (136°F)
Quantité 100 g
Numéro UN UN2925
Beilstein 79886
Poids de la formule 114.19
Pourcentage de pureté 98%