Learn More
Acide trans-2,4-dichlorocinnamique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-7021477
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20595-45-3
Formule moléculaire C9H6Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 217.045
Numéro MDL MFCD00004373
Clé InChI MEBWABJHRAYGFW-DUXPYHPUSA-N
Synonyme 2,4-dichlorocinnamic acid, trans-2,4-dichlorocinnamic acid, e-3-2,4-dichlorophenyl acrylic acid, cinnamic acid, 2,4-dichloro, 3-2,4-dichlorophenyl-2-propenoic acid, unii-c09kk5d2t2, 2-propenoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl-, 2e, 2e-3-2,4-dichlorophenyl acrylic acid, 2-propenoic acid, 3-2,4-dichlorophenyl, 2e-3-2,4-dichlorophenyl prop-2-enoic acid
CID PubChem 688026
Nom IUPAC Acide (E)-3-(2,4-dichlorophényl)prop-2-énoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C=CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau trans-2,4-Dichlorocinnamic acid
Point de fusion 233°C to 235°C
Quantité 5 g
Beilstein 1369152
Poids de la formule 217.05
Pourcentage de pureté 98%