Learn More
TP53INP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 17872-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16877864
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
In response to double-strand DNA breaks, promotes p53/TP53 phosphorylation on ′Ser-46′ and subsequent apoptosis.
Spécification
Spécification
TP53INP1
Polyclonal
Unconjugated
TP53INP1
p53DINP1, SIP, Stress induced protein, Teap, TP53DINP1, TP53INP1, TP53INP1A, TP53INP1B
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
297822, 94241
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry, Immunofluorescence
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q80YE2, Q96A56
TP53INP1
TP53INP1 Fusion Protein Ag12358
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse