Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester brillant ToughBond™ B-483 avec adhésif agressif
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester brillant Brady B-483 avec adhésif agressif sont utilisées avec une imprimante BMP71.
Marque: Brady™ 114824
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Certifications UL, homologation CSA | |
Caoutchouc, Permanent | |
Mat | |
Étiquette de suivi des biens | |
Imprimante BMP™ 71 | |
100/Bte | |
3 x 1,9 po (l x H) | |
-40°C à +120°C | |
0,102 mm | |
48,26 x 76,20 mm | |
48,26 mm |
Résistance à l’abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries | |
Blanc | |
Polyester (B-483) | |
Identification de composants, identification d’équipements, codage par code-barres, identification de panneaux, identification de voix / données, suivi des biens, plaques signalétiques, identification d’usage général | |
1 | |
Rectangle | |
76,2 x 48,3 mm (l x H) | |
0,004 in | |
79,38 mm | |
76,20 mm |