Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester brillant ToughBond™ B-483 avec adhésif agressif
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester brillant Brady B-483 avec adhésif agressif sont utilisées avec une imprimante BMP71.
Marque:  Brady™ 115114
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11767154
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
Certifications UL, homologation CSA
Caoutchouc, Permanent
Mat
Étiquette de suivi des biens
Imprimante BMP™ 71
100/Bte
2 x 1 po (l x H)
-40°C à +120°C
0,102 mm
50,80 x 25,40 mm
50,80 mm
Résistance à l’abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries
Blanc
Polyester (B-483)
Identification de composants, identification d’équipements, codage par code-barres, identification de panneaux, identification de voix / données, suivi des biens, plaques signalétiques, identification d’usage général
1
Rectangle
50,8 x 25,4 mm (l x H)
0,004 in
53,98 mm
25,40 mm