Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester brillant ToughBond™ B-483 avec adhésif agressif
Pour une utilisation dans des applications commerciales / industrielles. Les étiquettes en polyester brillant Brady B-483 avec adhésif agressif sont utilisées avec une imprimante BMP71.
Marque: Brady™ 114989
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Certifications UL, homologation CSA | |
Caoutchouc, Permanent | |
Mat | |
Étiquette de suivi des biens | |
Imprimante BMP™ 71 | |
100/Bte | |
0,5 x 2 po (l x H) | |
-40°C à +120°C | |
0,102 mm | |
50,80 x 12,70 mm | |
50,80 mm |
Résistance à l’abrasion, aux produits chimiques, à la corrosion, à l’humidité, aux UV et aux intempéries | |
Blanc | |
Polyester (B-483) | |
Identification de composants, identification d’équipements, codage par code-barres, identification de panneaux, identification de voix / données, suivi des biens, plaques signalétiques, identification d’usage général | |
1 | |
Rectangle | |
1,27 x 50,8 mm (l x H) | |
0,004 in | |
53,98 mm | |
12,70 mm |