Learn More
Ansell Gants en nitrile vert TouchNTuff™ série 93-700
Offre une protection plus élevée contre une large gamme de produits chimiques que tout autre gant en nitrile à usage unique. Fabriqués en nitrile, ces gants offrent trois fois plus de résistance aux perforations que les gants en latex standard.
740.00€
Spécification
Cleanroom Class | Class 100 (ISO 5) |
---|---|
Finition externe | Entièrement texturés |
Type de produit | Gants |
Épaisseur (métrique) | 0,135 mm |
À utiliser avec (application) | Pour les mélanges de liquides, les processus de filtration, les opérations sur les vaccins injectables, etc. |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13429028
![]() |
Ansell
93700100 |
10 |
740.00€
200 paires |
Expédition estimée: 25-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
13419028
![]() |
Ansell
93700070 |
7 |
740.00€
200 paires |
Expédition estimée: 25-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
13459028
![]() |
Ansell
93700080 |
8 |
740.00€
200 paires |
Expédition estimée: 25-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
13449028
![]() |
Ansell
93700090 |
9 |
740.00€
200 paires |
Expédition estimée: 25-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- Offre au porteur un haut niveau de confort et une protection accrue sur l’avant-bras avec une manchette plus longue.
- Exempt de protéines de latex de caoutchouc naturelles, le gant peut être porté en toute confiance par les porteurs sensibles au latex (Type I).
- 93-700 : Chaque gant est nettoyé, une seule paire emballée et stérilisée.
Spezifikation
Class 100 (ISO 5) | |
Gants | |
Pour les mélanges de liquides, les processus de filtration, les opérations sur les vaccins injectables, etc. | |
Résistance aux éclaboussures et à la perforation |
Entièrement texturés | |
0,135 mm | |
200 paires | |
93-700 |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.