Learn More
Ansell™ Gants TouchNTuff™ 83-300
BIOPHARMA
Ansell™ TouchNTuff™ 83-300 est un gant en polyisoprène ultra-souple qui offre les performances du latex de caoutchouc naturel sans risque de sensibilisation au latex.
Marque:  Ansell™ 83300090
633.05 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15905021
  • 913.00€ / 200 paires
Il en reste null
Expédition estimée: 25-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Compatible avec les environnements de salles blanches de classe 100 (ISO 5) / de grade A
  • Confort ajouté avec une sensation de deuxième peau
  • Performances du polyisoprène sans latex
  • Empêche les allergies de type I
  • Manchette allongée
  • Le style de manchette est perlé de la technologie Surefit™
  • Absence de trous de NQA 0,65
  • Gant double recommandé
  • La surface interne des gants est revêtue
  • Anatomique avec doigts incurvés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
ASTM D2577, marquage CE CE 0493
Surface lisse du gant externe
Blanc
Polyisoprène
9
0,17 mm
Type B
Oui
Smooth
Sachet en PE
11,6 in
Yes
Laboratory
Yes
Gants jetables
0,25 mil
Oui
KPT
À bord roulé
Unlined
20 paires
295 mm