Learn More
BINDER™ Port d’accès supérieur (30 mm)
S’utilise avec : BF 56, BF 115, BF 260, BF 400, BF 720
Marque:  BINDER™ 8012-1150
518.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16444099
  • 570.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 15-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Pour une utilisation sur la partie supérieure
  • Inclut une prise en silicone
  • À utiliser avec une vaste gamme de chambres et d’incubateurs BINDER™
Spécification
Spécification
Port d’accès avec bouchon en silicone, 30 mm, sur le dessus
Silicone
Bouchon en silicone
Chambres BINDER BF 56, BF 115, BF 260, BF 400, BF 720
Accessoire ; Port d’accès
30 mm